Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Blattgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Hergestellt aus nicht magnetisierbarem Aluminium oder Nickelsilber. Sartorius™ OIML Blattgewicht der Klasse E2 mit DAkkS-Zertifikat ist hochbeständig gegen Korrosion.
Marke: Sartorius™ YCW2121-AC-02
127.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Milligrammgewichte werden als Blattgewichte bereitgestellt
- Die nominalen Massenwerte von 1 mg bis 5 mg bestehen aus Aluminium und haben eine Dichte von 2,650 kg/m3
- Gewichte mit Nominalwerten von 10 mg bis 500 mg bestehen aus Nickelsilber mit einer Dichte von 8,600 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Gewicht | |
OIML Klasse E2 | |
8,600 kg/m3 |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Neusilber | |
100 mg |