Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Blattgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dichte:
2,650 kg/m3
8,600 kg/m3
Material:
Aluminium
Neusilber
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Milligrammgewichte werden als Blattgewichte bereitgestellt
- Die nominalen Massenwerte von 1 mg bis 5 mg bestehen aus Aluminium und haben eine Dichte von 2,650 kg/m3
- Gewichte mit Nominalwerten von 10 mg bis 500 mg bestehen aus Nickelsilber mit einer Dichte von 8,600 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Proof Line-Gewicht |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Klassifikation | OIML Klasse E2 |
| Material | Neusilber |
| Dichte | 8,600 kg/m3 |
| Masse | 10 mg |