Learn More
asecos™ Öl Sorbents Rolle
Artikelnummer. 17876396 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
45 m
90 m
Breite (metrisch):
400,00 mm
800.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 17876396
Marke: asecos™ 9936
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Wasserabweisend, sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc.
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Farbe Blau
Material Heavy-duty Cloth
Typ Oil Only Sorbent Roll
Länge (angloamerikanisch) 147.64 ft.
Länge (metrisch) 45 m
Breite (angloamerikanisch) 31.50 in.
Breite (metrisch) 800.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 22.05 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg