Learn More
asecos™ Öl Sorbents Rolle
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
45 m
90 m
Breite (metrisch):
400,00 mm
800.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Typ | Oil Only Sorbent Roll |
| Länge (angloamerikanisch) | 147.64 ft. |
| Länge (metrisch) | 45 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 15.75 in. |
| Breite (metrisch) | 400,00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 33.07 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 15 kg |