Learn More
3M™ Rolle zur Ölaufnahme, HP-100
Beschreibung
- Zum Abdecken großer verschütteter Mengen oder als Vorsichtsmaßnahme in Bereichen, in denen große Mengen verschüttet werden können
- Ideal für die Aufnahme von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser anwesend sein kann
- Kann ausgewrungen und mehrfach wiederverwendet werden
- Kann bei ausgelaufenen Flüssigkeiten auf einer Arbeitsfläche verwendet werden
- Schneiden, um kleine Bereiche abzudecken oder auf offene Gewässer, Küstenlinien oder Abflussströme legen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 78,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 297,5 L |
| Typ | Rolle von sorbierendem Material |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten |
| Modell | HP-100 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B) | 40 x 0,96 m |
| Länge (angloamerikanisch) | 131,2 ft. |
| Länge (metrisch) | 40 m |
| Mehr anzeigen |