Learn More
3M™ Ölsorbierende Mini-Barriere, T-4
Beschreibung
- Die Mini-Barrieren verhindern die Ausbreitung von Lecks oder verschütteten Flüssigkeiten in angrenzende Bereiche
- Ideal für die Aufnahme von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser anwesend sein kann
- Kann um Geräte herum platziert werden
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 11,89 gal. |
| Typ | Sorbent Mini Boom |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 1,22 x 0,076 m |
| Länge (metrisch) | 1,22 m |
| Breite (metrisch) | 0,076 m |