Learn More
Euro Protection™ Ölabweisende Schürze
Artikelnummer. 12097626
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 x 90 cm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
12097626 120 x 90 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12097626 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 56200
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellinformation
HeightMetric
Spezifikation
Typ Ölabweisende Schürze
Material PVC-Unterschicht auf Polyurethan, Polyurethan
Farbe Weiß
Dicke 0,44 mm
Abmessungen (L x B) 120 x 90 cm
Länge (metrisch) 120 cm
Breite (metrisch) 90 cm