Learn More
QK&-Probe mit Ölfett, Abwasserstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11934994 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11934994 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11934994 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 504
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
QK-Proben für Öl und Fett für Abwasseranalysen, 250 ml, SPEX CertiPrep™
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Öl und Fett-QK-Proben
  •  Abwasseranalyse
  • 250 ml Volumen
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material QK-Probe mit Öl & Fett
Namenshinweis Bereit zur Analyse
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren Für die US-EPA-Methode 1664
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Menge 250 ml
Produkt nur für den Laborgebrauch