Learn More
Bel-Art™ Oil-Based Tech Pen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Weiche Spitze
Packungsgröße:
7 Stück
Description
- Oil-based marking paint resists washing, weathering, mild acids and alkalis
- Operates within the temperature range of -46°C to +65°C (-50°F to +150°F)
- Withstands autoclaving at 121°C (250°F)
- Mark is approximately 1 mm (0.040 in.) wide
Spécification
Spécification
| Spitzenform | Weiche Spitze |
| Produkttyp | Permanent Marking Pen |
| Farbe | Multi |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Latexfrei | Yes |
| Anzahl pro Packung | 7 |
| Breite (metrisch) Leitung | 1 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu