Learn More
Ohio Restlösungsmittelgemisch 502 290-5000 μg/ml in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326825 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326825 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000502TN
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 67-64-1, 64-17-5, 75-28-5, 67-63-0, 106-97-8, 142-82-5
Menge 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Triacetin