Learn More
OHAUS™ KABEL FUER ADVENTURER STP103
Artikelnummer. 11821002 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
RS232-Kabel und Adapterkit für 80251992 Thermodrucker für Waagen
Artikelnummer. 11821002
Marke: OHAUS™ 80252580
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit Waagen der Serien Explorer, Voyager, MB200, Adventurer, AP, Voyager pro und Explorer pro.
  • RS232-Kabel und -Adapter für Anschluss eines Thermodruckers an Waagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermodrucker für Explorer, Voyager, MB20