Learn More
OHAUS™ Datenübertragungskabel für Tischanzeigen
Zum Anschluss von Link Champ Universal-Tischwaagen an IBM-Computer über Standard-RS-232-C.
Marke: OHAUS™ 12106964
Additional Details : Gewicht : 0.15900kg
Beschreibung
Ermöglicht die Datenerfassung per Computer.
Spezifikation
Modelle B10S05, B25S05, B50S05, B100S05, B150S05 | |
RS232 Kabel, PC 9 Pins | |
Datenübertragung |