missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OGT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA522071

Artikelnummer. 12676976

  • 726.00 CHF / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse brain, PC-12. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Xenopus laevis (98%), Pig (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a glycosyltransferase that catalyzes the addition of a single N-acetylglucosamine in O-glycosidic linkage to serine or threonine residues. Since both phosphorylation and glycosylation compete for similar serine or threonine residues, the two processes may compete for sites, or they may alter the substrate specificity of nearby sites by steric or electrostatic effects. The protein contains multiple tetratricopeptide repeats that are required for optimal recognition of substrates. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

OGT
Polyclonal
Unconjugated
OGT
1110038P24Rik; 4831420N21Rik; AI115525; FLJ23071; HINCUT-1; HRNT1; MGC22921; O linked N-acetylglucosamine transferase; O-GLCNAC; o-glcnac transferase; O-GlcNAc transferase p110 subunit; O-GlcNAc transferase subunit p110; OGT; Ogtl; O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase; O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase); O-linked N-acetylglucosamine transferase; O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit; UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N- acetylglucosaminyl transferase; UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase; UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit; uridinediphospho-N-acetylglucosamine:polypeptide beta-N-acetylglucosaminyl transferase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
108155, 26295, 8473
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
1.51 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
O15294, P56558, Q8CGY8
OGT
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human O-GlcNAc transferase. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt