Learn More
OGT Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2B2A6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen OGT
Klon 2B2A6
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16849055
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66823-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16839055
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66823-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc), is a member of the O-GlcNAc transferase family. O-GlcNAc is a posttranslational modification characterized by the attachment of N-acetylglucosamine to specific serine/threonine hydroxyl groups. It plays an important role in nutrient sensing, gene expression, and protein degradation.
Spezifikation
Spezifikation
OGT
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FLJ23071, HRNT1, O GLCNAC, OGT
OGT
IgG2a
Protein A
Antibody
2B2A6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Porcine, Rat
O15294, P56558, Q27HV0
108155, 26295, 664652, 8473
OGT Fusion Protein Ag28402
Primary
-20°C
OGT