Learn More
OGFOD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen OGFOD2
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21590-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16841195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21590-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
OGFOD2 is a member of the 2-OG-Fe(II) dioxygenase family which plays an important role in ischemic survival and stress. Like the related protein OGFOD1, OGFOD2 is an oxidoreductase containing a Prolyl 4-hydroxylase alpha subunit. Little is known about the function of OGFOD2, but its similarity to OGFOD1 suggests that it is a novel stress granule component that may play an important proapoptotic role in the regulation of translation and HRI-mediated phosphorylation of eIF2alpha in cells.
Spezifikation
Spezifikation
OGFOD2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6N063
288657, 66627, 79676
OGFOD2 Fusion Protein Ag16164
Primary
-20°C
OGFOD2
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
OGFOD2
Ogfod2
IgG
Antigen Affinity Chromatography