Learn More
Ofloxacin, Thermo Scientific™
Fluorinated nalidixic acid analog with broad-spectrum antibacterial activity
40.00 CHF - 143.07 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 82419-36-1
Summenformel C18H20FN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 361.373
MDL-Nummer MFCD00226105
InChI-Schlüssel GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Oflocet; Ofloxacine
PubChem CID 4583
ChEBI CHEBI:7731
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15454529
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
43.10 CHF
40.00 CHF / 1 Gramm
Sparen 3.10 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15464529
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
155.00 CHF
143.07 CHF / 5 Gramm
Sparen 11.93 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
82419-36-1
361.373
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
4583
CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
C18H20FN3O4
MFCD00226105
Oflocet; Ofloxacine
CHEBI:7731
Spezifikation
Ofloxacin
White to Yellow
MFCD00226105
Oflocet; Ofloxacine
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
361.373
CHEBI:7731
82419-36-1
C18H20FN3O4
14,6771
Soluble in acetic acid or water; Slightly soluble in methanol
CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
4583
361.37
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : UU8815500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C