missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ofloxacin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11486971 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g

Artikelnummer. 11486971

Marke: MP Biomedicals 0219901805

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Ofloxacin, White Powder

  • It is used to study pneumococcal cell wall-degrading virulence factors.
  • It is a synthetic fluoroquinolone with broad-spectrum antibacterial activity. It is a nalidixic acid analog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 82419-36-1
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.0002
Summenformel C18H20FN3O4
Menge 5 g
Synonym Oflocet, Ofloxacine, Oxaldin, Tarivid
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1 N NaOH(50mg/mL).
InChI-Schlüssel GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYNA-N
Optische Drehung +1 to -1°(Lit.)
Molekulargewicht (g/mol) 361.37
Reinheit (%) 0.9952
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt