Learn More
Tocris Bioscience™ ODQ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001136 10 mg 10 Milligramm
30001137 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001136 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0880/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 CHF
    176.40 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 10.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41443-28-1
Summenformel C9H5N3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ODQ
Menge 10 mg
Formelmasse 187.16
Reinheit >99%
Molekulargewicht 187.158