Learn More
Odf1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18606580 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606580 0.1 mL 0.10mL
18659650 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606580 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2936010.1ml
 Article restreint
Verfügbar ab: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Odf1 Polyclonal specifically detects Odf1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Odf1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène cancer/testis antigen 133, CT133, HSPB10, MGC129928, MGC129929, ODF, ODF2, ODF27, ODFP, ODFPG, ODFPGA, ODFPGB, outer dense fiber of sperm tails 1, outer dense fiber of sperm tails, 27-kD, outer dense fiber protein 1, outer dense fibre of sperm tails 1, RT7, SODF
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-180 of human ODF1 (NP_077721.2). LYCLRPSLRSLERKAIRAIEDEKRELAKLRRTTNRILASSCCSSNILGSVNVCGFEPDQVKVRVKDGKVCVSAERENRYDCLGSKKYSYMNICKEFSLPPC
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4956
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.