missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ODC1 Monoclonal Antibody (OTI1G6)

Artikelnummer. 15934744
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15934744 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15934744 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA525138

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ODC1 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, Western Blot

Ornithine decarboxylase catalyzes the conversion of ornithine to putrescine in the first and apparently rate-limiting step in polyamine biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ODC1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1G6
Konzentration 1.00 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, 1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen Odc1
Gen-Zugriffsnummer P11926
Gen-Alias MGC103389; Odc; ODC1; Ornithine decarboxylase; ornithine decarboxylase 1; ornithine decarboxylase, structural 1; Ornitine decarboxylase
Gensymbole Odc1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of ODC1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4953
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.