Learn More
Implen™ OD600 DiluPhotometer™
Ein kleines, anwenderfreundliches Gerät zur Bestimmung der Zelldichte und Bradford-Assays in Wellenlängen von 590 bis 610 nm.
Marke:  Implen™ OD600
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Artikelnummer. 16892070
  • 955.73 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleines, tragbares Spektralphotometer
  • Schnelle und einfache Bestimmung der Zelldichte und 600 nm
  • Quantifizieren Sie Protein mit Bradford Protein-Assays
  • Betriebswellenlänge: 590 bis 610 nm
  • Batteriebetrieben, Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
±0,05 A (bei 1 A mit Neutraldichtefiltern)
8,5 mm
Semi-Mikro, Makro-Küvetten (10 mm) oder runde Röhrchen (14 bis 16 mm)
LCD, benutzerspezifisch
Deutsch
40 nm
110/220 V
Externer Netzadapter (110/220 V, 50/60 Hz) oder interner wiederaufladbarer NiMH-Akku
Kabel, Benutzerhandbuch
Optische Dichte: 0,3 bis 1,99 A
1
Nein
20 nm
0,3 A bis 1,99 A
RS232, USB
LED
180 x 150 x 60 mm
LED
Tragbares Photometer
590 bis 610 nm
Bradford-Assays, Bakterienwachstumsraten, kolorimetrische Protein-Assays
6 Tasten: Stromversorgung, leer, Probe, Speicher, Reset, Abrufen/Drucken
3 s
LED
24 Monate
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen
Nur für Forschungszwecke