Learn More
Octyltriphenylphosphoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octyltriphenylphosphonium Bromide |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H32P.BrH/c1-2-3-4-5-6-16-23-27(24-17-10-7-11-18-24,25-19-12-8-13-20-25)26-21-14-9-15-22-26;/h7-15,17-22H,2-6,16,23H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formelmasse | 454.1425 |