missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octylphosphonsäure (NOPA), TRC

Artikelnummer. 30007027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007027 1 g 1 Gramm
30003498 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2938901G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4724-48-5
Summenformel C8 H19 O3 P
Molekulargewicht (g/mol) 194.21
Synonym NOPA
IUPAC-Name Octylphosphonsäure
SMILES CCCCCCCCP(=O)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Octylphosphonic acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Formelmasse 194.1072
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.