Learn More
Octylmethyldichlorosilan, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10663753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10663753
Marke: Thermo Scientific Acros 255260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14799-93-0
Summenformel C9H20Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 227.24
MDL-Nummer MFCD00042606
InChI-Schlüssel QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane #
PubChem CID 84649
IUPAC-Name Dichlor-methyl-octylsilan
SMILES CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octylmethyldichlorosilane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 230°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C8H17Si(CH3)Cl2
Brechungsindex 1.442
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic(chlorinated) hydrocarbons
Formelmasse 227.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octylmethyldichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.