missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octylsulfat-Natriumsalz, 99,8 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4405170 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17851381

Marke: MP Biomedicals 0215598001

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 142-31-4
Summenformel C8H17NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 232.27
InChI-Schlüssel WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC-Name Natrium;octylsulfat
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Octyl sulfate sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Formelmasse 232.3
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octyl Sulfate Sodium Sal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium octyl sulphate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt