Learn More
Octylsulfat-Natriumsalz, 99,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17851381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17851381 1 g 1 Gramm
11429281 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17851381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215598001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.95 CHF
    60.89 CHF / 1 Gramm
    Sparen 3.06 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 142-31-4
Summenformel C8H17NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 232.27
InChI-Schlüssel WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC-Name Natrium;octylsulfat
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Chemischer Name oder Material Octyl sulfate sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99,8%
Formelmasse 232.3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octyl Sulfate Sodium Sal
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consigli di prudenza
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium octyl sulphate
Titolo del prodotto