Learn More
Octyl-Phenol-Ethoxylat, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
86.21 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
120 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Octylphenolethoxylat |
Flammpunkt | 251.00 °C |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Menge | 120 ml |
Relative Dichte | 1 l = 1.07 kg |
Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |