Learn More
Octylgallat, Mikromol™
Artikelnummer. 17933086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933086 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933086 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3431.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Octylgallat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Octylgallate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H22 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-Name Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 282.33
Menge 250 mg
Formelmasse 282,1467 g/mol