Learn More
Octyl Beta-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30137443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137443 10 g 10 Gramm
30134697 5 g 5 Gramm
30009689 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO28600010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14 H28 O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
Synonym β-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, β-D- (8CI), Octyl β-D-glucopyranoside (ACI), 1-n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranose, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucoside, BTB 11967, n-Octyl β-D-glucopyranoside, n-Octyl β-D-glucoside, Octyl glucoside, Octyl β-D-glucoside, Octyl β-D-glycopyranoside, Octyl β-glucopyranoside, PlantaCare 810, β-D-Octyl glucoside, β-Octyl monoglucoside
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formelmasse 292.1886