Learn More
Octyl beta-D-galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30008964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008964 250 mg 250 Milligramm
30005209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO295003250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40427-75-6
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
Synonym β-D-Galactopyranoside, octyl (9CI, ACI), Galactopyranoside, octyl, β-D- (6CI), Octyl β-D-galactopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-galactopyranoside, Octyl β-galactoside
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES O[C@@H]([C@@H](CO)O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl beta-D-galactopyranoside
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Formelmasse 292.1886