Learn More
Octyl-4-Methoxycinnamat, stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10731531 25 g Glasflasche -
11985121 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10731531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 291160250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5466-77-3 | C18H26O3 | 290.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5466-77-3
Summenformel C18H26O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.40
MDL-Nummer MFCD00072582
InChI-Schlüssel YBGZDTIWKVFICR-UHFFFAOYNA-N
Synonym bidd:er0152, octyl methoxy cinnamate omc, unii-4y5p7mud51 component, 2s-2-ethylhexyl 2e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoate
PubChem CID 11044481
IUPAC-Name 2-ethylhexyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=CC1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl 4-methoxycinnamate
Azidität 1mg KOH/g max.
Extinktion 830 (at 307 to 308nm in methanol) min.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0090g/mL
Flammpunkt 193°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5430 to 1.5470
Menge 25 g
Merck Index 15,6859
Relative Dichte 1.009
Stabilisator 0.05 to 0.1% BHT
Formelmasse 290.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit