missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octyl 3-Octyloxiranoctansäure, TRC

Artikelnummer. 30010502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010502 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO292500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 106-84-3
Summenformel C26 H50 O3
Molekulargewicht (g/mol) 410.67
Synonym Octadecanoic acid, 9,10-epoxy-, octyl ester (6CI,7CI,8CI), Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, octyl ester (9CI), ADK Cizer D 32, Adekacizer D 32, D 32, Drapex 3.2, ED 3, Lankroflex ED 3, Octyl 9,10-epoxystearate, Octyl epoxystearate, Octyl oleate epoxide, 9,10-Epoxystearic Acid, n-Octyl Ester
IUPAC-Name Octyl 8-(3-Octyloxiran-2-yl)Octanoat
SMILES CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCC1OC1CCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Octyl 3-Octyloxiraneoctanoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H50O3/c1-3-5-7-9-12-16-20-24-25(29-24)21-17-13-11-14-18-22-26(27)28-23-19-15-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
Formelmasse 410.376
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.