missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCTN1/SLC22A4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-94155-0.02ml

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18676122

  • 241.00 CHF / 0.02 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

OCTN1/SLC22A4 Polyclonal antibody specifically detects OCTN1/SLC22A4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

OCTN1/SLC22A4
Polyclonal
Western Blot 1:1000-1:2000
Ergothioneine transporter, ET transporter, ETT, MGC34546, MGC40524, OCTN1integral membrane transport protein, Organic cation/carnitine transporter 1, solute carrier family 22 (organic cation/ergothioneine transporter), member 4, solute carrier family 22 member 4, UT2H
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 42-141 of human SLC22A4 (NP_003050.2). LAGTPEHRCRVPDAANLSSAWRNNSVPLRLRDGREVPHSCSRYRLATIANFSALGLEPGRDVDLGQLEQESCLDGWEFSQDVYLSTVVTEWNLVCEDNWK
0.02 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
6583
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt