Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-Octanoylcarnitine chloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094382
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 18094382
Marke: Tocris Bioscience™ 0605/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Intermediate in lipid metabolism
Homolog of acetylcarnitine chloride (Cat. No. 0355). Acylcarnitines are important intermediates in lipid metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Octanoylcarnitine chloride
CAS 18822-86-1
Menge 50 mg
Summenformel C15H30ClNO4
Formelmasse 323.86
Reinheit >98%
Molekulargewicht 323.858