Learn More
Octanoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30412514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412514 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23974050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoyl Chloride
CAS 111-64-8
Summenformel C8H15ClO
Menge 50 g
Synonym 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Octanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 162.66
Formelmasse 162.0811