Learn More
Octanoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-177003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10697092
Marke: Thermo Scientific Acros 129430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-64-8
MDL-Nummer MFCD00000766
InChI-Schlüssel REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
IUPAC-Name Octanoylchlorid
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoyl chloride
Namenshinweis 99%
Azidität 1% max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9500g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H15ClO
Strukturformel CH3(CH2)6COCl
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Beilstein 02, 348
Molekulargewicht (g/mol) 162.657
Formelmasse 162.66
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid