Learn More
Octanoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11382196 500 mL
11372196 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11382196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03526.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.40 CHF
    76.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 8.75 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.657 g/mol
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octanoylchlorid wird zur Herstellung von Klebstoffen verwendet. Wird als Acylierungsmittel für eine Vielzahl von Zuckerverbindungen (z. B. Saccharose), aromatischen Verbindungen (z. B. Anisol und Monoglyceride) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln (Aceton, Chloroform, Toluol, THF). Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Alkoholen, Aminen und Oxidationsmitteln. Nicht in der Nähe von Alkohol und Aminen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-64-8
Summenformel C8H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 162.657
MDL-Nummer MFCD00000766
InChI-Schlüssel REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
IUPAC-Name Octanoylchlorid
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoyl chloride
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.942
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.435
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 635917
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water.
Formelmasse 162.66
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Octanoyl chloride