Learn More
Octanophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420244 5 g 5 Gramm
11430244 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420244 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13652.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
Octanophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octanophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Ethanol, Aceton, Toluol und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1674-37-9
Summenformel C14H20O
Molekulargewicht (g/mol) 204.31
MDL-Nummer MFCD00003554
InChI-Schlüssel UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
IUPAC-Name 1-Phenyloctan-1-on
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanophenone
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 0.938
Siedepunkt 285°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 5 g
Beilstein 1868534
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot ethanol,acetone,toluene and other common organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 204.31
Reinheit (%) 98%