Learn More
Octansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Octanoic acid is used in the production of esters, which finds application in perfumery and also dyes manufacture. It is used as a food contact surface sanitizer in commercial food handling, as a dietary supplement and as disinfectant in health care facilities, recreational facilities, livestock premises and industrial facilities. Its acid chloride is used in the synthesis of perfluorooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Octansäure wird bei der Herstellung von Estern verwendet, die Anwendung in der Parfüm- und Farbstoffherstellung finden. Es wird als Oberflächendesinfektionsmittel für den Lebensmittelkontakt in der kommerziellen Lebensmittelverarbeitung, als Nahrungsergänzungsmittel und als Desinfektionsmittel in medizinischen Einrichtungen, Freizeitanlangen, Viehzuchtbetrieben und Industrieanlagen verwendet. Sein Säurechlorid wird bei der Synthese von Perfluoroctansäure verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Ether, Kohlenstoffdisulfid, Petrolether und Acetonitril. Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octanoic acid |
| Schmelzpunkt | 16°C to 17°C |
| Dichte | 0.910 g/mL |
| Siedepunkt | 236°C to 238°C |
| Flammpunkt | 132°C (269°F) |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Strukturformel | CH3(CH2)6CO2H |
| Brechungsindex | 1.4275 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Octanoic acid
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Octanoic acid