Learn More
Oktan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Octane |
| CAS | 111-65-9 |
| Summenformel | C8 H18 |
| Menge | 1 L |
| Synonym | Octane, NSC 9822, n-Octane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC |
| IUPAC-Name | Octan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.23 |
| Formelmasse | 114.1409 |