Learn More
Oktan, TRC
Artikelnummer. 30415863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415863 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO237370500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octane
CAS 111-65-9
Summenformel C8 H18
Menge 500 mL
Synonym Octane, NSC 9822, n-Octane
InChI-Formel InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCC
IUPAC-Name Octan
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
Formelmasse 114.1409