Learn More
Octanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424273
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424273 250 g 250 Gramm
11414273 50 g 50 Gramm
11404273 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424273 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10901.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 124-13-0 | C8H16O | 128.22 g/mol
Octanal is an aromatic aldehyde often found in citrus oils. It is used commercially as a component in perfumes and in flavor production for the food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octanal ist ein aromatisches Aldehyd, das häufig in Zitrusölen vorkommt. Wird kommerziell als Komponente in Parfümen und in der Aromaproduktion für die Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-13-0
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00007029
InChI-Schlüssel NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
PubChem CID 454
ChEBI CHEBI:17935
IUPAC-Name Octanal
SMILES CCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanal
Schmelzpunkt 12°C to 15°C
Dichte 0.821
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Strukturformel CH3(CH2)6CHO
Brechungsindex 1.4195
Menge 250 g
UN-Nummer UN1191
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1766
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanal