Learn More
Octan-2-ol, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10627612 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10627612 2.5 L 2.50 Liter
10598620 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627612 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. O/0100/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
C8H18O, CAS-Nummer-123-96-6, sek-Caprylalkohol, n-Octan-2-ol, Methylhexylcarbinol, Hexylmethylcarbinol, 2-Octylalkohol, 2-Hydroxyoctan, dl-2-Octanol, 2-Octanol, 1-Methylheptylalkohol, 1-Methylheptanol, 2,5 l, 174 °C, CHEBI:37869, gelb, 130,23 g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, -38 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-96-6
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer 4591
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-Name Octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spezifikation
Schmelzpunkt -38°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 174°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Formelmasse 130.23g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Octanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.