Learn More
Octamethylcyclotetrasiloxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422288 500 g 500 Gramm
11412288 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15240.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 CHF
    194.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 22.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.616 g/mol
Octamethylcyclotetrasiloxane is used to prepare silicone oil, silicone rubber and silicone resin having different degrees of polymerization through ring opening and polymerizing. It is also widely used in various fields viz. construction, electronics, textile, automobile, personal care, food, and machining. It is an organometallic reagent utilized for the preparation of siloxane polymers having high surface-hydrophobicity restoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octamethylcyclotetrasiloxan wird zur Herstellung von Silikonöl, Silikonkautschuk und Silikonharz mit unterschiedlichen Polymerisationsgraden durch Ringöffnung und Polymerisation verwendet. Es ist auch in verschiedenen Bereichen weit verbreitet, z. B. in den Bereichen Konstruktion, Elektronik, Textil, Automobil, Körperpflege, Lebensmittel und in der Zerspanungstechnik. Es handelt sich um ein organometallisches Reagenz, das zur Herstellung von Siloxan-Polymeren mit hoher Oberflächenhydrophobizität verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-67-2
Summenformel C8H24O4Si4
Molekulargewicht (g/mol) 296.616
MDL-Nummer MFCD00003269
InChI-Schlüssel HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Spezifikation
Siedepunkt 175°C to 176°C
Chemischer Name oder Material Octamethylcyclotetrasiloxane
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1787074
Flammpunkt 56°C (132°F)
Merck Index 14,6747
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 296.62
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.396
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.956