Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oktogonal
PTFE-Konstruktion Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
Marke:  BRAND™ 137620
Additional Details : Gewicht : 0.14390kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12075282
  • 92.50 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Achteckige Form
  • Für Gefäße mit leicht unebenem Boden.
  • Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche, wodurch der Rührer die optimale Position einnehmen kann.
Spezifikation
Spezifikation
11 mm
Magnetrührstab
PTFE
51 mm
PTFE
10
Für Gefäße mit leicht unebenem Boden
Achteckig