Learn More
Corning™ Achteckige PET-Flaschen mit IATA-validiertem Schraubverschluss
BIOPHARMA
Catalog Number 16552662
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
1 L
250 mL
500 mL
Die Corning™ achteckigen PET-Flaschen mit IATA-validiertem Schraubverschluss sind für die sichere Lagerung von Gewebekulturmedien, Seren, Puffern und anderen wässrigen Lösungen konzipiert.
Polyethylen Terephthalat (PET)-Vorratsflaschen sind ideal für die Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen und anderen wässrigen Lösungen. Die Flasche aus PET-Harz ist leicht, bruchfest und so transparent wie Glas.
Eigenschaften:
  • Verpackt in zwei praktischen, in Schrumpffolie eingewickelten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
  • Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas.
  • Die Flaschen sind bis 10-6 SAL sterilisiert und pyrogenfrei.
  • Der auslaufsichere Schraubverschluss ist gemäß IATA-Standards für Lufttransporte validiert.
  • Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
  • USP-Klasse VI-konforme Flaschen sind validiert auf Nichttoxizität und sind nicht-hämolytisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 34,7 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,4 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 34,7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung und Probennahme von Medien, biologischen Proben und anderen wässrigen Lösungen
Material PET
Anzahl pro Karton 48/Karton
Anzahl pro Packung 24/Packung
Verpackung Foliertes Tablett
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen 50 bis 250 ml
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Achteckig