missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octafluor-4,4'-Biphenol, TRC

Artikelnummer. 30425110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425110 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30425110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO27310850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2200-70-6
Summenformel C12H2O2F8
Molekulargewicht (g/mol) 330.13
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrafluor-4-(2,3,5,6-Tetrafluor-4-Hydroxyphenyl)phenol
SMILES Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(O)c(F)c2F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Octafluoro-4,4'-biphenol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H2F8O2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H
Formelmasse 329.9927
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.