Learn More
Octadecyltriethoxysilan, 98 %, n-Isomer 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362486 50 g 50 Gramm
11352486 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06366.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7399-00-0 | C24H52O3Si | 416.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7399-00-0
Summenformel C24H52O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 416.76
MDL-Nummer MFCD00039875
InChI-Schlüssel FZMJEGJVKFTGMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltriethoxysilane, triethoxy octadecyl silane, n-octadecyltriethoxysilane, octadecyl triethoxysilane, stearyl triethoxysilane, unii-1vn9p25l8h, triethoxystearylsilane, acmc-209ot8
PubChem CID 81885
IUPAC-Name Trimethoxy(octadecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 165°C to 169°C (0.2mmHg)
Chemischer Name oder Material Octadecyltriethoxysilane
Menge 50 g
Flammpunkt 195°C (383°F)
Brechungsindex 1.438
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt N-Isomer ≥ 85 %
Dichte 0.87
Beilstein 7025163
Formelmasse 416.77
Reinheit (%) 98%