Learn More
Octadecanonsäure, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11368709 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11368709 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210111705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.30 CHF
    40.27 CHF / 5 Gramm
    Sparen 2.03 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00002752
InChI-Schlüssel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Stearinsäure, Stearophansäure, N-Octadecansäure, Cetylessigsäure, Perlen-Stearin, Stearex-Perlen, Ocedecansäure, Stearinsaure, 1-Heptadecanecarbonsäure, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearinsäure
Farbe Weiß
Dichte 0.941 g/ml
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 5 g
Formelmasse 284.48
Physikalische Form Kristallpulver