Artikelnummer. 11984391
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
11984391
1 L
Glasflasche
1 Liter
10625372
5 mL
Glasflasche
5 Milliliter
10205420
250 mL
Glasflasche
250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
11984391
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
129290010
Verfügbar ab: 10-11-2026Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 593-45-3 | C18 H38 | 254.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS
593-45-3
Summenformel
C18 H38
Molekulargewicht (g/mol)
254.5
InChI-Schlüssel
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID
11635
ChEBI
CHEBI:32926
IUPAC-Name
Octadecan
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
Octadecane
Schmelzpunkt
28.0°C to 31.0°C
Farbe
Weiß
Dichte
0.7770g/mL
Siedepunkt
317.0°C
Flammpunkt
166°C
Infrarotspektrum
Echt
Prozentgehaltsbereich
99% min. (GC)
Verpackung
Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )1 6 CH3
Menge
1 L
Beilstein
01,173
Relative Dichte
0.777
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone and diethyl ether
Formelmasse
254.5
Reinheit (%)
99+%
Physikalische Form
Kristallin mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?